Learn More
Invitrogen™ ICOS (CD278) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHICOSX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human ICOS (CD278) ELISA quantitates Hu ICOS in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ICOS. Principle of the method The Human ICOS solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El CD278 (ICOS) pertenece a la familia de receptores de superficie celular CD28 y CTLA-4, forma homodímeros y se expresa en niveles elevados en células T activadas. El CD278 es esencial tanto para una interacción eficaz entre las células T y B, como para respuestas normales de anticuerpos a antígenos dependientes de las células T. El CD278 mejora todas las respuestas básicas de las células T ante un antígeno extraño, a saber, la proliferación, la secreción de linfocinas, la regulación al alza de las moléculas que median la interacción célula-célula, y ayuda a la secreción de anticuerpos por parte de las células B. Entre las enfermedades asociadas con una disfunción del CD278 se incluyen la inmunodeficiencia común variable 1 y la inmunodeficiencia común relacionada con ICOS.Especificaciones
Q9Y6W8 | |
1,2 ng/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
29851 | |
<12% | |
Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Solución de parada, Estándar | |
5 × 96 pruebas | |
Matriz extracelular y adhesión celular | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 1,229 ng/ml a 300 ng/ml | |
De 1,2 ng/ml a 300 ng/ml | |
Biotina | |
Estructura celular y proteínas de orgánulos | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta ICOS humanos. Otras especies no determinadas. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AILIM,CD278,CVID1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
25 μl de plasma; 25 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
AILIM, CD278, CVID1 | |
1 h 20 min |