Learn More
Invitrogen™ ICOS (CD278) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHICOS
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15465013
  • 656.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human ICOS (CD278) ELISA quantitates Hu ICOS in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ICOS. Principle of the method The Human ICOS solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El CD278 (ICOS) pertenece a la familia de receptores de superficie celular CD28 y CTLA-4 , forma homodímeros y se expresa en niveles elevados en células T activadas. El CD278 es esencial tanto para una interacción eficaz entre las células T y B, como para respuestas normales de anticuerpos a antígenos dependientes de las células T. El CD278 mejora todas las respuestas básicas de las células T ante un antígeno extraño, a saber, la proliferación, la secreción de linfocinas, la regulación al alza de las moléculas que median la interacción célula-célula, y ayuda a la secreción de anticuerpos por parte de las células B. Las enfermedades asociadas con una disfunción del CD278 incluyen la inmunodeficiencia común variable 1 y la inmunodeficiencia común relacionada con ICOS.
Especificaciones
Especificaciones
Q9Y6W8
1,2 ng
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
29851
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Matriz extracelular y adhesión celular
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
1,229-300 ng/ml
De 1,2 ng/ml a 300 ng/ml
Biotina
Estructura celular y proteínas de orgánulos
Este par de anticuerpos ELISA detecta ICOS humanos. Otras especies no determinadas.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
AILIM,CD278,CVID1
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
25 μl de plasma; 25 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
AILIM, CD278, CVID1
1 h 20 min