Learn More
Thermo Scientific™ Espectrómetro de absorción atómica iCE™ 3300 AAS
Para lograr un análisis elemental fiable, exacto y ultraflexible y una relación calidad-precio excepcional, utilice la llama iCE™ 3300 o el AAS de horno de Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 942350033302
Detalles adicionales : Peso : 32.00000kg
Descripción
Tres opciones para adaptarse a las necesidades de su laboratorio
Llama específica
Un atomizador de una sola llama AAS con una caja de gas completamente automática, el sistema de llama iCE 3300 ofrece una solución completa para laboratorios con un requisito principal para el análisis de llama.
Horno específico
El sistema de horno de grafito iCE 3300 de bajo coste proporciona una solución completa para los laboratorios con una necesidad principal de análisis elemental por horno.
Simplemente añada el horno de grafito y el muestreador automático Thermo Scientific™ GFS33™ a su instrumento de llama iCE 3300 AAS para crear un multiatomizador compacto, intercambiable y acceder a lo mejor de ambos mundos.
Maximice la productividad
- Aumente el procesamiento de muestras y limite el tiempo de inactividad con tecnología que mejora la productividad.
- Se pueden incluir rutinas de optimización en el método para garantizar parámetros realmente óptimos
- El software Thermo Scientific™ SOLAAR™ ofrece máxima facilidad de uso gracias a su amplias funciones de ayuda, controles de rendimiento automatizados y asistentes
- Los monocromadores de calibración automática y las lámparas con alineación automática ofrecen una configuración óptica sencilla y una capacidad de procesamiento óptima de la luz en un sistema de llama dedicado
- Capacidad de detección de partes por mil millones de ultratraza desde un sistema de horno de grafito dedicado
Mejore la rentabilidad
- Mejore aún más la eficacia con hardware y accesorios diseñados pensando en la rentabilidad.
- El sistema de control de gas completamente automático garantiza la seguridad y unas condiciones de llama repetibles
- Configure el muestreador automático totalmente personalizable para maximizar la capacidad de procesamiento
- Está diseñado para garantizar los mínimos caudales de gas posibles para reducir significativamente el coste de los consumibles
- Las innovadoras cubetas con una vida útil ampliada (ELC), que reducen los costes de los consumibles, pueden utilizarse para miles de análisis en hornos de grafito
Disfrute de un rendimiento avanzado
- Llama insuperable con límites de detección superiores y un sistema de muestras totalmente inerte
- El horno de grafito obtiene resultados sin deriva gracias al control automatizado de calentamiento de la cubeta, lo que significa que pueden realizarse análisis precisos y repetibles
- Corrección de fondo Deuterio garantizado para la máxima precisión
- La opción de llama utiliza un quemador de aletas de titanio universal para permitir el uso de llamas de aire/acetileno y óxido nitroso/acetileno y mantiene una llama estable y reproducible
- Visualización en tiempo real del televisor del horno de grafito (GFFTV) que permite realizar análisis precisos una y otra vez
Especificaciones
Espectrómetro de absorción atómica | |
Espectrómetro iCE 3300 de doble haz AA con mechero universal de 100 mm |