Learn More
Invitrogen™ iBlot USB Cable
Enables uploading of new pre-set programs from the web site onto the iBlot Gel Transfer Device
Marca:  Invitrogen™ IB800105
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Código de producto. 15621912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
The iBlot USB Cable enables uploading of new pre-set programs from the web site onto the iBlot Gel Transfer Device.
Especificaciones
Especificaciones
1 Cable