Learn More
Invitrogen™ Kit de solución iBind™ Flex
Kit de detección para su uso con el sistema iBind™ Flex Western
130.00€ - 406.00€
Especificaciones
Método de detección | Colorimétrico, cromogénico, quimioluminiscente |
---|---|
Membrane Compatibility | PVDF, nitrocelulosa |
Línea de productos | iBind™ |
Para utilizar con (equipo) | Dispositivo iBind Flex Western |
N.º de reacciones | 10 midiblots o 20 miniblots |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15357248
|
Invitrogen™
SLF2020 |
Kit de solución flexible | Tampón 5X iBind™ Flex, Aditivo 100X iBind™ Flex |
130.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15901907
|
Invitrogen™
SLF2020X4 |
Kit de solución flexible |
406.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La solución iBind™ Flex es una formulación exclusiva compatible con la detección de fluorescencia/quimioluminiscencia posterior. Sirve como solución combinada de bloqueo, lavado y diluyente de anticuerpos para procesar hasta un midiblot, dos miniblots o seis blots en tiras cortadas verticalmente cuando se utiliza con el dispositivo iBind™ Flex Western y tarjetas iBind™ Flex.Cada kit contiene reactivos suficientes para 10 midiblots o 20 miniblots
Solución de detección fluorescente (FD) (contenido)
- Tampón iBind Flex FD 5X
- Aditivo 100X iBind Flex
- iBind Flex FD SDS al 10 %
Solución quimioluminiscente (contenido)
- Tampón 5X iBind Flex
- Aditivo 100X iBind Flex
Especificaciones
Colorimétrico, cromogénico, quimioluminiscente | |
iBind™ | |
10 midiblots o 20 miniblots |
PVDF, nitrocelulosa | |
Dispositivo iBind Flex Western | |
Kit de solución flexible |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.