Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Workstation LAB Suite
Set up, switch out and print faster than you ever imagined with the BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. With a solid metal frame, this printer can handle both high-volume and high-mix labeling applications.
1795.00€ - 2045.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD a color |
---|---|
Print Technology | Transferencia térmica directa |
Anchura (imperial) | 11 in |
Anchura (métrico) | 284,5 mm |
Altura (imperial) | 11 in |
Código de producto | Marca | Resolución | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Resolución | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17409102
|
Brady™
310339 |
300 ppp |
1795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17449102
|
Brady™
310852 |
600 ppp |
2045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
- Prints small fonts with precision
- Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
- 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
- 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
- Solid construction with all metal frame
- Intuitive and easy to operate
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation LAB Suite
Especificaciones
Pantalla táctil LCD a color | |
11 in | |
11 in | |
16 in | |
No esterilizable en autoclave | |
monocromo/a | |
Indonesio, Búlgaro, Francés, Alemán, Húngaro, Checo, Noruego, Polaco, Inglés, Rumano, Ruso, Búlgaro, Eslovaco, Spanish, Turco, Chino (Tradicional), Chino (simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio | |
i5300 | |
Cableado, Ethernet, USB 2.0, host USB | |
De 10 °C a 40 °C | |
15 kg | |
2 año |
Transferencia térmica directa | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
No estéril | |
Impresora industrial i5300, paquete Brady™ WorkStation Laboratory Identification, cable de alimentación de la UE, cable USB, lápiz, kit de limpieza, guía de inicio rápido, Jump Drive con vídeos y controlador de Windows™ de terceros | |
512 MB de RAM, 195 MB de IFFS | |
254 mm/s | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, servidores Windows™ 2012, 2012 R2 y 2016 | |
15 kg | |
Etiquetado de cables, etiquetado eléctrico, de laboratorio y de códigos de barras, identificación general | |
110/240 V |