Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Wi-Fi and Workstation LAB Suite
Set up, switch out and print faster than you ever imagined with the BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. With a solid metal frame, this printer can handle both high-volume and high-mix labeling applications.
1895.00€ - 2145.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD a color |
---|---|
Print Technology | Transferencia térmica directa |
Anchura (imperial) | 11 in |
Anchura (métrico) | 284,5 mm |
Altura (imperial) | 11 in |
Código de producto | Marca | Resolución | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Resolución | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17419102
|
Brady™
310340 |
300 ppp |
1895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17459102
|
Brady™
310853 |
600 ppp |
2145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Print reliable labels with the Brady™ M611 Label Printer. Design any complex label in the field with a phone- once our Express app is installed, you can easily design complex labels with 1D and 2D codes and barcodes, serialize, use an extensive image library, include text or time stamps, and even import data from the cloud.
The M611 Printer is able to resist extreme temperatures, fire, chemicals, solvents, fuels, moisture or dirt. Its materials are designed to stay attached and remain legible in challenging conditions.
- Wi-Fi connectivity allows you to get data more easily from a variety of sources
- Fast printing up to 33.8 mm/s
- AC Adaptor, rechargeable battery
- Color LCD touchscreen display
- 2 year warranty
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation Product & Wire Identification Suite
Especificaciones
Pantalla táctil LCD a color | |
11 in | |
11 in | |
16 in | |
No esterilizable en autoclave | |
monocromo/a | |
Indonesio, Búlgaro, Chino (Tradicional), Alemán, Croata, Japonés, Noruego, Holandés, Portugués, Rumano, Ruso, Búlgaro, Eslovaco, Spanish, Turco, Chino (Tradicional), Chino (simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio | |
i5300 | |
Cableado, Ethernet, USB 2.0, host USB | |
De 10 °C a 40 °C | |
15 kg | |
2 año |
Transferencia térmica directa | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
No estéril | |
Impresora industrial i5300, paquete Brady™ WorkStation Laboratory Identification, cable de alimentación de la UE, cable USB, lápiz, kit de limpieza, guía de inicio rápido, Jump Drive con vídeos y controlador de Windows™ de terceros | |
512 MB de RAM, 195 MB de IFFS | |
254 mm/s | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, servidores Windows™ 2012, 2012 R2 y 2016 | |
15 kg | |
Etiquetado de cables, etiquetado eléctrico, de laboratorio y de códigos de barras, identificación general | |
110/240 V |