Learn More
Invitrogen™ Biblioteca de ARNip de genomas humanos de Silencer™ Select V4
Biblioteca de ARNip de genomas humanos de Silencer™ Select V4
Marca: Invitrogen™ 4397926
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Por primera vez, puede obtener las ventajas de los ARNip Silencer™ Select de Invitrogen™ en un práctico formato de biblioteca en placas. Estas muestras de ARNip permiten el análisis de producción media y alta de fenotipos resultantes de la inhibición de grandes grupos de objetivos de clases funcionales específicas.¿Qué son los ARNip de Silencer™ Select?
Los ARNip de Silencer™ Select son los ARNip de Invitrogen™ de última generación. Estos ARNip incluyen las mejoras más recientes en diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para otorgar a los ARNip una eficacia, una potencia y una especificidad máximas. En las aplicaciones de detección de ARNip, el resultado muestra menos falsos negativos debido a un silenciamiento deficiente y menos falsos positivos debido a efectos inespecíficos. En otras palabras, con los ARNip Silencer™ Select obtendrá datos más limpios y coherentes en menos tiempo y recursos para encontrar objetivos verdaderos. El resultado muestra menos experimentos fallidos por silenciamiento deficiente y datos fenotípicos más limpios y coherentes.
Biblioteca de ARNip del genoma humano
(compuesta por números de referencia: 4397922 + 4397924 + 4397924)
Cada vez más, los investigadores están realizando encuestas sobre la función génica. La Biblioteca de ARNip del genoma humano de Silencer™ Select V4 es ideal para este propósito. Se proporcionan tres ARNip únicos y no superpuestos para cada uno de los 21 584 objetivos humanos. Los ARNip que se dirigen a la porción “qumiomodulable” de esta biblioteca están organizados por clase funcional de genes para permitir la detección fácil de importantes subgrupos de genes como quinasa, fosfatasa, GPCR, etc. Esta biblioteca de ARNip se suministra en 384 placas de pocillos.
Bibliotecas de ARNip de genoma humano quimiomodulable y genoma humano quimiomodulable extendido
Mediante los ARNip dirigidos a los genes humanos más relevantes desde el punto de vista terapéutico y convenientemente agrupados por clase de gen objetivo, la Biblioteca de ARNip de genoma humano quimiomodulable de Silencer™ Select V4 y Biblioteca de ARNip de genoma humano quimiomodulable extendido de Silencer™ Select V4 son opciones populares para muchos investigadores. El conjunto de genoma quimiomodulables se dirige a los genes 9031, mientras que la recogida de muestras extendida de genomas quimiomodulables se dirige a esos genes más el conjunto de extensión para un total de 10414 genes, incluidos los factores de transcripción. Póngase en contacto con nosotros para obtener la lista completa de objetivos. Estas bibliotecas están disponibles en los formatos de placas de pocillos 96 y 384.
Biblioteca de ARNip de la quinasa humana
Debido a su importancia en la señalización celular y muchas vías biológicas, las quinasas son objetivos clave de los fármacos y son sujeto de un escrutinio intenso. La biblioteca de ARNip de quinasa humana de Silencer™ Select V4 se dirige a las quinasas humanas 710 con tres ARNip de Silencer™ Select por gen. Esta biblioteca de ARNip permite estudios de ARNi sistemáticos, pero rentables, de estos reguladores celulares clave. Los ARNip validados se incluyen cuando están disponibles. La Biblioteca de ARNip de quinasa humana de Silencer™ Select V4 se suministra en placas de pocillos 96.
Biblioteca de ARNsi de fosfatasa humana
Junto con las quinasas, las fosfatasas son importantes reguladores de las vías biológicas y las cascadas de señalización celular. La biblioteca de ARNip de fosfatasa humana de Silencer™ Select V4 se dirige a 298 fosfatasas humanas con tres ARNip individuales por gen suministrados en placas de pocillos 96. Esta biblioteca es el compañero ideal de la biblioteca de ARNip de quinasa de Silencer™ Select V4, lo que permite estudios más detallados de las vías biológicas.
Biblioteca de ARNip de GPCR humano
Los receptores acoplados a proteínas G, GPCR, son componentes clave de muchas vías de transducción de señales y también representan una clase importante de genes quimiomodulables. La biblioteca de ARNip de GPCR humano de Silencer™ Select V4 se dirige a 379 los GPCR humanos no olfativos con tres ARNip de Silencer™ Select por objetivo suministrados en placas de pocillos 96.
Proteasa humana, receptores de hormonas nucleares y bibliotecas de ARNip del canal de iones
Los ARNip centrados enfocados en proteasas humanas, canales de iones y receptores de hormonas nucleares proporcionan un medio rentable de estudiar estos importantes reguladores de la función celular. Estas bibliotecas de ARNip se suministran en placas de pocillos 96. La biblioteca de ARNip de proteasa humana de Silencer™ Select V4 presenta 3 ARNip por objetivo para 494 proteasas humanas. La biblioteca de ARNip de receptores de hormonas nucleares humanas de Silencer™ Select V4 incluye 3 ARNip por objetivo para 47 receptores de hormonas nucleares. La biblioteca de ARNip del canal de iones en humanos de Silencer™ Select V4 presenta 3 ARNip por objetivo para 338 canales de iones en humanos.
ARNip individuales para una mayor fiabilidad de los datos
Las bibliotecas de ARNip de Silencer™ Select incluyen tres ARNip individuales para cada objetivo. La detección con tres ARNip por gen disminuye significativamente las tasas de falsos positivos y de falsos negativos, lo que genera una mayor confianza en los datos de detección de ARNi, una menor probabilidad de perder genes importantes y menos tiempo empleado en el seguimiento de falsos positivos desde el filtro.
Estas bibliotecas contienen 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 500 transfecciones (a un volumen de transfección de 5 Nm de ARNip, 100 μl). Los ARNip se suministran desecados en los pocillos de las placas de pocillos 96. Una columna de cada placa de pocillos 96 se deja vacía para permitir la adición de controles en el momento de su uso. Las bibliotecas se entregan con información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo y el símbolo de cada gen objetivo, nombre completo, alias, número RefSeq e ID de gen Entrez, además de los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos.
También pueden proporcionarse las bibliotecas de ARNip de Silencer™ Select a estas o cualquier otra lista de genes humanos con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip. Formato personalizado disponible con tamaños más grandes. Para más información contacte con su representante local o envíe un correo electrónico a libraries@Invitrogen.com.
Especificaciones
Conjunto de ampliación genómico humano de ARNip V4 Silencer™ Select, placas de 384 pocillos, biblioteca genómica humana de ARNip farmacoconvertible V4 Silencer™ Select, placas de 384 pocillos, conjunto de ampliación genómico humano de ARNip V4 Silencer™ Select, placas de 384 pocillos | |
Biblioteca genómica humana de ARNip V4 Silencer™ Select, 1 conjunto, polvo, especies humanas, formato de placa de 384 pocillos, varios objetivos, objetivo farmacoconvertible, temperatura de almacenamiento de –20 °C, utilizado en el sector farmacéutico y biofarmacéutico, ARNi, identificación y validación de objetivos y secuencias líder | |
– 4 °C | |
Biblioteca genómica humana de ARNip V4 Silencer™ Select | |
Estándar | |
Placa de 384 pocillos |
– 20 °C | |
– 20 °C | |
Pharma y biofarma, ARNi, identificación y validación de objetivos y plazos | |
Humano | |
1 conjuntos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.