Learn More
Invitrogen™ Silencer™ KIF11 (Eg5) siRNA (human, mouse, rat)
ARNip KIF11 (Eg5) Silencer™ (humano, ratón, rata)
Marca: Invitrogen™ AM4639
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El ARNip de control positivo (Eg5) KIF11 Invitrogen™ Silencer™ (humano, ratón, rata) es ideal para desarrollar y optimizar experimentos de ARNip. Se suministra 5 nmol, junto con un tubo adicional de 2 nmol de ARNip de control negativo.Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha. | |
ARNip | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Hielo seco |
Control positivo | |
Humano, ratón, rata | |
no conjugado | |
ARNip | |
5 nmol 2 nmol | |
KIF11 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.