Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
ARNip GAPDH Silencer™ (humano, ratón, rata)
Marca: Invitrogen™ AM4632
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
El ARNip (humano, de ratón, de rata)de control positivo de GAPDH Invitrogen™ Silencer™ es idóneo para desarrollar y optimizar experimentos de ARNip. El control está validado para su uso en líneas celulares humanas, de ratón y de rata.- Controles de ARNip validados para optimizar los experimentos de ARNip
- Funcionalmente probado en varias líneas celulares comunes
- Los ARNip de control Silencer™ purificados por HPLC, duplexados y listos para su uso son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar.
Especificaciones
Los ARNip se suministran secados en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20 °C. | |
ARNip | |
ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Temperatura ambiente |
Control positivo | |
Humano, ratón, rata | |
no conjugado | |
ARNip | |
5 x 40 nmol | |
GAPDH |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.