Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human)
ARNip GAPDH Silencer™ (humano)
301.00€ - 722.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10469024
|
Invitrogen™
AM4605 |
5 nmol |
301.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10609845
|
Invitrogen™
AM4633 |
40 nmol |
722.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El ARNip de control positivo GAPDH Ambion™ Silencer™ (humano) es ideal para desarrollar y optimizar experimentos de ARNip. El control está validado para su uso en líneas celulares humanas.- Controles de ARNip validados para optimizar los experimentos de ARNip
- Los ARNip de control específicos de genes se proporcionan con controles negativos codificados
- Funcionalmente probado en varias líneas celulares normales
- Los ARNip de control Silencer™ purificados por HPLC, bicatenario y listos para su uso son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar.
Especificaciones
Humano | |
no conjugado | |
GAPDH |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.