Learn More
Applied Biosystems™ Kit Power SYBR™ Green RNA-to-CT™ 1 paso
La novedosa formulación reduce los resultados falsos positivos causados por dímeros de primers, mejora significativamente la exactitud de los datos y proporciona una detección fiable de objetivos poco abundantes.
Marca: Applied Biosystems™ 4391178
238.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21881" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
La novedosa formulación reduce los resultados falsos positivos causados por dímeros de primers, mejora significativamente la exactitud de los datos y proporciona una detección fiable de objetivos poco abundantes.
- Obtenga sensibilidad y especificidad en una reacción fácil de utilizar y de un paso de qRT-PCR (transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa).
- Formulado para garantizar la máxima sensibilidad y fiabilidad
- Reduce los resultados falsos positivos causados por dímeros de primers, mejora significativamente la exactitud de los datos y proporciona una detección fiable de dianas poco abundantes
Incluye:
- ADN polimerasa UP (ultrapura) AmpliTaq™ Gold para una qPCR de inicio en caliente, lo que minimiza la formación de producto no específico
- Transcriptasa inversa UP ArrayScript™, una RT diseñada que generar una elevada producción de ADNc de longitud completa
- Un aditivo que reduce la formación de dímeros de primers, lo que reduce los productos no específicos que pueden provocar señales de falsos positivos
- Inhibidor de ARNasa, para evitar la degradación de plantillas de ARN
- Un tinte ROX™ exclusivo que funciona como referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR, para lograr una extraordinaria precisión en los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™
Especificaciones
Suficiente para 40 reacciones a un volumen de reacción de 50 µl e incluye: • 1 tubo de 1 ml de mezcla maestra (2X) que contiene colorante SYBR™Green 1, ADN polimerasa UP AmpliTaq Gold™, dNTPs, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Almacenar a entre 2 y 8 °C después de abrir. •1 tubo de 20 µl de mezcla de enzimas 125X RT que contiene la transcriptasa inversa ArrayScript™ UP y el inhibidor de la ARNasa. Almacenar a entre -15 y -30 °C. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Tubo | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, Sistema ViiA™ 7 | |
SYBR Green | |
RNA-to-CT™, SYBR™ | |
UP (ultrapura) | |
ArrayScript™ UP | |
Hielo húmedo | |
Expresión génica | |
40 reacciones | |
1 x 1 mL |
SYBR | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Estándar | |
Green RNA-to-CT 1-Step Kit | |
ROX (Pre-mixed) | |
Kit de 1 paso Green RNA-to-CT | |
1 x 1 mL | |
Estándar | |
40 Reacciones a 50 μl | |
2X (MasterMix), 125X (mezcla de enzimas RT) | |
ARN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.