Learn More
Invitrogen™ Control negativo n.° 1 para mimetizadores de miARN mirVana™
Control negativo n.° 1 para mimetizadores de miARN mirVana™
397.00€ - 3480.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C o inferior. No almacenar en un congelador sin escarcha. |
---|---|
Tipo de control | Control negativo |
RNAi Type | miARN Mimic |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ARN sin codificación y Mirna |
Etiqueta o tinte | no conjugado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15169442
|
Invitrogen™
4464058 |
5 nmol |
397.00€
5 nanomoles |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15501124
|
Invitrogen™
4464059 |
20 nmol |
1198.00€
20 nanomoles |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15511124
|
Invitrogen™
4464060 |
50 nmol |
1780.00€
50 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15521124
|
Invitrogen™
4464061 |
250 nmol |
3480.00€
250 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los mimetizadores de miARN son pequeñas moléculas de ARN bicatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e imitar específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.Ahora hemos lanzado la segunda generación de mimetizadores miARN que:
- Presentan un efecto máximo y uniforme in vitro en concentraciones bajas
- No son tóxicos
- Ofrecen una excelente especificidad gracias a la exclusiva modificación de la cadena pasajera
- Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
- Se pueden utilizar in vitro e in vivo y le ofrecen uniformidad a lo largo de todo el proyecto de investigación
Control negativo n.° 1 para mimetizador de miARN mirVana™
El control negativo n.° 1 para mimetizador de miARN mirVana™ está diseñado para usarse como control negativo para experimentos con mimetizadores de miARN mirVana™. Para transfectar el control negativo, utilice la misma metodología que emplea para el control positivo (como el control positivo miR-1) y para los mimetizadores de miARN mirVana™ experimentales. Utilice la expresión de los genes diana de las muestras transfectadas con el control negativo como base para evaluar el efecto del mimetizador de miARN de control y experimental en la expresión de los genes diana.
El control negativo n.° 1 para mimetizadores de miARN mirVana™ es una molécula mimetizadora de miARN de secuencia aleatoria que se ha sometido a numerosas pruebas con líneas celulares y tejidos humanos y se ha validado para no producir efectos identificables en la función conocida del miARN.
Controles y mimetizadores de primera generación
Nuestros mimetizadores (y controles) de primera generación de miARN, precursores de miARN Ambion™ Pre-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos mimetizadores de miARN mirVana™. Estos mimetizadores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos mimetizadores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
Especificaciones
Almacenar a –20 °C o inferior. No almacenar en un congelador sin escarcha. | |
miARN Mimic | |
no conjugado | |
miARN Mimic |
Control negativo | |
Análisis de ARN sin codificación y Mirna | |
mirVana™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.