Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
ARN bicatenarios pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
413.00€ - 38440.00€
Especificaciones
RNAi Type | miARN |
---|---|
Tipo de producto final | Mimetizadores e inhibidores mirVana™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13483079
|
Ambion™
4464074 |
0,25 nmol |
26410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13493079
|
Ambion™
4464075 |
1 nmol |
38440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13426696
|
Ambion™
4464066 |
2 nmol |
413.00€
5 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13436696
|
Ambion™
4464067 |
20 nmol |
1256.00€
20 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13486696
|
Ambion™
4464070 |
250 nmol |
3800.00€
250 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los mimetizadores de miARN son ARN bicatenario pequeños y modificados químicamente que imitan a los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN. Los mimetizadores de miARN mirVana™ son más específicos que sus predecesores debido a las modificaciones químicas patentadas.Especificaciones
miARN | |
Mimetizadores e inhibidores mirVana™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.