Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
Control negativo n.° 1 para inhibidores de miARN mirVana™
Marca: Invitrogen™ 4464078
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional de miARN mediante la regulación descendente de la actividad del miARN.Ahora hemos lanzado la segunda generación de inhibidores de miARN, los inhibidores de miARN mirVana™ que:
- Muestran más potencia que el producto de los principales competidores.
- Presentan efectos máximos y uniformes in vitro en concentraciones bajas de inhibidores de miARN.
- No son tóxicos.
- Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado.
- Se pueden utilizar in vitro e in vivo al ofrecer coherencia a lo largo de todo el proyecto de investigación.
También hay controles positivos y negativos disponibles para su uso junto con los inhibidores de miARN mirvana™ en experimentos de regulación descendente miRNA.
Control negativo de inhibidores de miARN mirVana™ n.º 1
El Control negativo de inhibidores de miARN mirVana™ n.º 1 está diseñado para su uso como control negativo para experimentos en los que se usan inhibidores de miARN mirVana™. Para transfeccionar este control negativo, utilice la misma metodología que emplea para el control positivo (como el control positivo let-7c) y para los inhibidores de miARN mirVana™ experimentales. Utilice la expresión diana de muestras transfectadas con control negativo como referencia para evaluar el efecto del inhibidor de miARN experimental y de control sobre la expresión génica diana.
Controles de inhibidores de primera generación
Nuestros inhibidores (y controles) de miARN de primera generación, inhibidores de miARN Ambion™ Anti-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos inhibidores de miARN mirVana™. Estos inhibidores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos inhibidores de miARN mirVana™ y sus controles correspondientes.
Especificaciones
de -20 °C | |
Análisis de miARN y ARN no codificante | |
Inhibidor de miARN mirVana™ | |
50 nmol |
Inhibidor de miARN mirVana™, 50 nmol, Tinte no conjugado, Tipo de iARN anti-miARN, Tipo de control negativo, Utilizado para análisis de miARN y ARN no codificante, Purificación purificada, Temperatura de almacenamiento a –20 °C, Solo para uso en investigación | |
no conjugado | |
Purificado |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.