Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positive control
Inhibidor de miARN mirVana™, control positivo let-7c
402.00€ - 1218.00€
Especificaciones
Etiqueta o tinte | no conjugado |
---|---|
Método de purificación | Purificado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13315384
|
Ambion™
4464080 |
5 nmol |
402.00€
5 nanomoles |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13325384
|
Ambion™
4464081 |
20 nmol |
1218.00€
20 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.Ahora hemos lanzado la segunda generación de inhibidores miARN, los inhibidores de miARN mirVana™ que:
- Muestran una mejor potencia que el producto de la competencia principal
- Ofrecen efectos máximos y uniformes in vitro en concentraciones bajas de inhibidor de miARN
- No son tóxicos
- Tiene como objetivo el contenido de Sanger más actualizado
- Se puede utilizar in vitro e in vivo, lo que ofrece consistencia a lo largo de todo su proyecto de investigación
Los controles positivos y negativos también están disponibles para su uso junto con inhibidores de miARN mirVana™ en experimentos de regulación a la baja de miARN.
Control positivo let-7c de inhibidor de miARN mirVana™
El control positivo let-7c de inhibidor de miARN mirVana™ está diseñado para usarse como control positivo para experimentos de cultivo de células de mamíferos con inhibidores de miARN mirVana™. Se ha demostrado que el miARN endógeno let-7c regula negativamente el ARNm HMGA2 en células cultivadas. La HMGA2 es una proteína cromatina no histona expresada ubicuamente que puede modular la expresión génica a través de cambios en la arquitectura de la cromatina. El miARN de let-7c reduce los niveles de ARNm de la HMGA2. Cuando se transfectan en líneas celulares humanas y de ratón, el inhibidor de miARN de let-7c bloquea el miARN endógeno de let-7c, lo que resulta en un aumento de los niveles de ARNm de HMGA2. Por lo tanto, la actividad del inhibidor del miARN de let-7c se puede supervisar en células humanas o de ratón usando un PCR de transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) para detectar el ARNm de HMGA2.
Controles de inhibidores de primera generación
Nuestros inhibidores (y controles) de miARN de primera generación, los inhibidores de miARN Ambion™ Anti-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos inhibidores de miARN mirVana™. Estos inhibidores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos inhibidores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
Especificaciones
no conjugado | |
Purificado |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.