Learn More
Thermo Scientific™ Viales VOA de vidrio ámbar con septum de 0.125 pulg
Llenar los viales sin que entre aire es muy sencillo gracias al ángulo perfecto que presenta el hombro de estos viales para VOA, disponibles en una gran variedad de tamaños y estilos.
178.00€ - 216.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio (tipo 1) |
Material del cierre | Polipropileno |
Grosor (métrico) | 3,17 mm |
Tipo | Vial |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15599085
|
Thermo Scientific™
139-20A/EP |
Vial ámbar EP de 20 ml con septo de 3,175 mm (0,125 pulg) unido certificado | 20 ml | Tapón con septum unido | 72 |
207.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12949684
|
Thermo Scientific™
S246-0040 |
Vial ámbar I-Chem de 40 ml con septo de 3,175 mm (0,125 pulg) sin unir procesado | 40 ml | Tapón con septum sin unir | 72 |
178.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13449018
|
Thermo Scientific™
S346-0040 |
Vial ámbar I-Chem de 40 ml con septo de 3,175 mm (0,125 pulg) sin unir certificado | 40 ml | Tapón con septum sin unir | 72 |
216.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Thermo Scientific™ Amber VOA Vials with 0.125″ Septa are available with septum permanently bonded to the cap or unbonded for easy replacement in 20, 40 or 60mL sizes. Optimized with the perfect shoulder angle to make filling without air entrapment a breeze. Available Certified to meet EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis, Processed the same way as the certified vials but without certification documentation, or Unprocessed and ready for your own cleaning procedure.
- Vial ámbar para la recogida de muestras de agua para el análisis de orgánicos volátiles (VOA).
- El color ámbar protege los analitos sensibles a la luz para evitar que se descompongan
- La pendiente del hombro del vial está optimizada para evitar que se produzcan burbujas de aire
- Elija entre tamaños de 20 ml, 40 ml y 60 ml
- Tapón de polipropileno blanco con parte superior abierta con septum estándar de silicona de 0.125 pulg de grosor con revestimiento de PTFE.
- Septum unido de forma permanente al tapón o sin unir para facilitar la sustitución. Usted elige.
- Compatibles directamente con automatización
- Tapones acoplados a viales
Incluye: Los viales certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
- La exclusiva caja para el transporte del campo al laboratorio se convierte fácilmente en una bandeja organizadora de viales para su uso en el laboratorio (solo los formatos con el septum sin unir). Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas en los viales; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los viales procesados se procesan de la misma forma que los viales certificados y presentan las mismas características que estos, pero los viales no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los viales sin procesar se suministran en económicas bandejas envasadas al vacío con contacto vidrio con vidrio y están listos para sus procedimientos de limpieza y certificación internos.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Ámbar | |
Polipropileno | |
Vial |
Vidrio (tipo 1) | |
3,17 mm | |
24-414 |