Learn More
Invitrogen™ Reactivo bloqueante a base de proteínas I-Block™
Reactivo bloqueante altamente purificado a base de caseína. El reactivo bloqueante a base de proteínas Thermo Scientific I-Block proporciona un bloqueo superior en comparación con la leche en polvo y la BSA.
Marca: Invitrogen™ T2015
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Sin biotina
- Probado en ensayos con sustratos de Tropix y conjugados de fosfatasa alcalina
- Útil como reactivo de bloqueo en aplicaciones de inmunoensayo y basados en membrana
- La concentración recomendada
- para obtener resultados adecuados es del 0,2 % (p/v) para la detección de ácidos nucleicos en membranas de nailon neutras o con carga positiva y para inmunoensayos y detección de proteínas en membranas (nitrocelulosa, PVDF o nailon neutro)
- Se recomienda una concentración del 3 % para la detección de proteínas en membranas de nailon con carga positiva (como la membrana TropilonPlus™)
Especificaciones
Reactivo | |
I-Block™, NovaBright™ | |
Tampones bloqueantes | |
Temperatura ambiente |
30 g | |
Sistema de detección Western-Light™, sistema de detección Western-Star™, sistema de detección Southern-Star™, sistema de detección ELISA-Light™, sistema de detección Southern-Light™, sistema de detección Western-Light Plus™ | |
Almacenar el kit a temperatura ambiente. |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.