Learn More
Cytiva HyQ™-RS Reduced Serum Media
For applications requiring a lower concentration of serum
24.75€ - 41.55€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
---|---|
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medio de suero reducido |
Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
Con aditivos | Glutamina, Glucosa |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10123492
|
Cytiva
SH30564.01 |
MEM-RS con L-glutamina | 500 mL |
30.05€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10031432
|
Cytiva
SH30565.01 |
DMEM-RS con L-glutamina | 500 mL |
24.75€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10442372
|
Cytiva
SH30565.02 |
DMEM-RS con L-glutamina | 1000 ml |
41.55€
1000 ml |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Medio DMEM-RS y MEM-RS concentrado• Esterilización por irradiación gama.
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Medio de suero reducido | |
Glutamina, Glucosa |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm |