Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC HyPURITY™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Marca: Thermo Scientific™ 22105-124630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
4,6 mm | |
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
125 mm | |
De 1 a 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Sí |