Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC HyPURITY™ C18, tamaño de partículas de 3 μm
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
655.86€ - 976.03€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 3 μm |
---|---|
pH | De 1 a 9 |
Tamaño de poro | 190 Å |
Área de la superficie | 200 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10483465
|
Thermo Scientific™
22103-254630 |
4,6 mm | 250 mm | C18 |
958.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10359293
|
Thermo Scientific™
22103-154030 |
4 mm | 150 mm | C18 |
976.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11552881
|
Thermo Scientific™
22103-124630 |
4,6 mm | 125 mm | C18 |
909.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10382545
|
Thermo Scientific™
22103-032130 |
2,1 mm | 30 mm | C18 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10302975
|
Thermo Scientific™
22103-151030 |
1 mm | 150 mm | C18 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifications
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
De 1 a 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Sí |