Learn More
Cole-Parmer™ Sonda de termopar hipodérmica
Marca: Cole-Parmer™ 08113-65
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
ANSI | |
Sonda de termopar | |
10,16 cm |
De -200 °C a +232 °C | |
Comprobación de las temperaturas de los alimentos |