Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil™, tamaño de partículas de 5 μm
Medio no acotado que sirve como herramienta eficaz para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y de polaridad media
Marca: Thermo Scientific™ 30005-052130
629.94 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Excelente reproducibilidad entre lotes
- Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
- Larga vida útil de columna
- Alto rendimiento y eficacia de columna
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Sílice | |
0 % | |
No |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L3 | |
Esférica, sílice tipo A completamente porosa | |
Fase normal | |
Fase normal |