Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS-2 C18
Utilizar como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros en condiciones de funcionamiento difíciles.
347.57€ - 728.96€
Especificaciones
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 80 Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60°C
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10211155
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31605-054630
5 μm 4,6 mm 50 mm
570.14€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11527511
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31605-124030
5 μm 4 mm 125 mm
663.64€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10130793
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31605-104630
5 μm 4,6 mm 100 mm
626.32€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10745374
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31605-154630
5 μm 4,6 mm 150 mm
658.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10678913
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31605-254030
5 μm 4 mm 250 mm
686.33€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10552075
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31605-254630
5 μm 4,6 mm 250 mm
691.63€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10640056
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31603-014001
3 μm 4 mm 10 mm
386.06€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10097354
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31603-054630
3 μm 4,6 mm 50 mm
628.88€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10677893
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31603-104630
3 μm 4,6 mm 100 mm
689.31€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10212105
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31603-154630
3 μm 4,6 mm 150 mm
728.96€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10361155
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31605-014001
5 μm 4,6 mm 10 mm
347.57€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10007514
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31603-104030
3 μm 4 mm 100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10528615
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
31605-153030
5 μm 3 mm 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Utilice esta L1 fiable y bien probada. Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 ofrecen una alternativa a las marcas de columnas más antiguas a las que se suele hacer referencia en los métodos validados.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
  • Basadas en sílice de tipo A
  • Excelente reproducibilidad
  • Selectividad en una amplia gama de aplicaciones
  • Fabricados conforme a las directrices de calidad ISO 9001:2000
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
5800 psi (400 bar)
80 Å
60°C
C18
Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
De 2 a 8
220 m²/g
L1
Hypersil Classical
11%
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.