Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 Column
Provides an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods.
663.64€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Longitud (métrico) | 120 mm |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 80 Å |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
11537511
|
Thermo Scientific™
31605-124630 |
4,6 mm |
663.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- High efficiency and proven reproducibility
- Exceptionally reliable
- Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
Specifications
Columna de análisis | |
5 μm | |
80 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa |
120 mm | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
C18 | |
11 % | |
Fase inversa |