Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil GOLD™
Separe de manera eficaz los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal utilizando columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
Marca: Thermo Scientific™ 25105-054630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Consiga una excelente sensibilidad y forma de pico con las columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. El medio de sílice sin unir, altamente pura y con desactivación de base separa eficazmente los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal. Las columnas de tamaño de partículas de 1,9 µm disponibles pueden mejorar la velocidad y la eficacia de sus aplicaciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC- Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Sílice | |
Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso | |
No | |
Columna de análisis |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L3 | |
Hypersil GOLD | |
Fase normal | |
Fase normal |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.