Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de aminoácidos Hypersil GOLD™
Logre una excelente forma de pico y sensibilidad en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas LC de aminoácidos Hypersil GOLD.
346.00€ - 1114.08€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 175 Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L8 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10147654
|
Thermo Scientific™
25705-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
941.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10006074
|
Thermo Scientific™
25705-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
785.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10322975
|
Thermo Scientific™
25705-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
828.08€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10752717
|
Thermo Scientific™
25705-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
828.08€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10732347
|
Thermo Scientific™
25702-202130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 200 mm |
1114.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10670246
|
Thermo Scientific™
25702-152130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1064.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10177994
|
Thermo Scientific™
25702-102130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm |
958.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10793097
|
Thermo Scientific™
25702-052130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm |
968.86€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10381295
|
Thermo Scientific™
25703-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
845.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10169564
|
Thermo Scientific™
25703-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
905.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10600826
|
Thermo Scientific™
25703-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
905.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10289364
|
Thermo Scientific™
25703-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
941.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10056114
|
Thermo Scientific™
25703-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
459.98€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10478664
|
Thermo Scientific™
25703-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm |
455.61€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10259174
|
Thermo Scientific™
25705-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
414.60€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10517455
|
Thermo Scientific™
25705-253030 |
5 μm | 3 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10742717
|
Thermo Scientific™
25705-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10211095
|
Thermo Scientific™
25703-151030 |
3 μm | 1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10157554
|
Thermo Scientific™
25705-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10689755
|
Thermo Scientific™
25703-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10742527
|
Thermo Scientific™
25703-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10187654
|
Thermo Scientific™
25703-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10681196
|
Thermo Scientific™
25703-032130 |
3 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10554105
|
Thermo Scientific™
25705-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10391295
|
Thermo Scientific™
25705-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10698515
|
Thermo Scientific™
25703-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10036304
|
Thermo Scientific™
25703-011001 |
3 μm | 1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10427324
|
Thermo Scientific™
25705-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10525615
|
Thermo Scientific™
25705-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10659465
|
Thermo Scientific™
25705-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Consiga unas excelentes separaciones cromatográficas en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas para LC de aminas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas, con una fase aminopropil de alto rendimiento, proporcionan una sensibilidad y forma de pico excepcionales y están disponibles con un tamaño de partícula de 1,9 μm para separaciones de alta velocidad y gran eficacia.
Excelentes propiedades cromatográficas en tres modos- Retiene aniones y ácidos orgánicos en el modo de intercambio aniónico débil cuando se utiliza con tampones comunes y un modificador orgánico
- Excelente para análisis de carbohidratos en modo de fase reversa
- Ofrece una alternativa de selectividad a las columnas de sílice en cromatografía de fase normal
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Se proporcionan con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L8 | |
2 % | |
Sí |
175 Å | |
60 °C | |
Amina (NH2) | |
Modo mixto | |
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.