Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de ciano Hypersil™ CPS
Si necesita una selectividad diferente en la fase normal o una selectividad complementaria a las cadenas de alquilo en la fase reversa, utilice las columnas LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS.
290.70€ - 734.30€
Especificaciones
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10069232
|
Thermo Scientific™
30805-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
663.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10027694
|
Thermo Scientific™
30805-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
691.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11577491
|
Thermo Scientific™
30805-124030 |
5 μm | 4 mm | 125 mm |
734.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10502265
|
Thermo Scientific™
30805-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
691.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11597491
|
Thermo Scientific™
30805-204630 |
5 μm | 4,6 mm | 200 mm |
699.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10088942
|
Thermo Scientific™
30803-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
728.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10120643
|
Thermo Scientific™
30805-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11517501
|
Thermo Scientific™
30805-304630 |
5 μm | 4,6 mm | 300 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Si necesita una selectividad diferente en la fase normal o una selectividad complementaria a las cadenas de alquilo en la fase reversa, utilice las columnas LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones más complejas que requieren un rendimiento cromatográfico mejorado, utilice las columnas Hypersil GOLD™ CN como alternativa.
- Equilibración de fase móvil más rápida que el sílice en fase normal
- No se desactiva por trazas de agua en fase normal
- Uno de los materiales de fase reversa menos retentivo y, por tanto, útil para separar compuestos polares
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente. Tenga en cuenta que las columnas de ciano Hypersil CPS y CPS-2 se envían en isooctano:etanol. Para aplicaciones de fase reversa, enjuague con etanol o 2-propanol antes de su uso.
Especificaciones
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60°C | |
Ciano (CN) | |
4 % | |
No |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Hypersil Classical | |
Modo mixto | |
Fase normal y reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.