Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Column, 3μm
For a high-quality, base-deactivated, fully endcapped phase with similar selectivity to C18 but slightly less retention, use Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Columns.
Marca: Thermo Scientific™ 28203-074630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Comodidad, economía y protección eficaz.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific™ UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Especificaciones
Columna de análisis | |
75 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Esférico, sílice desactivado de base completamente poroso | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
TraceGOLD | |
7 % | |
Sí |