Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ BDS C18
Se utiliza como una columna robusta de uso general para una amplia gama de aplicaciones en laboratorios de control de calidad/aseguramiento de calidad.
Brand: Thermo Scientific™ 28105-254630
690.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.15300kg
Description
Como columna sólida de uso general para uso en una gran variedad de aplicaciones, elija la columna para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- Columnas originales Hypersil del fabricante
- Desactivado de base con mínima actividad del silanol residual
- Reproducibilidad excepcional
- Columnas económicas de uso general
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifications
Columna de análisis | |
250 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60°C | |
C18 | |
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil BDS | |
11% | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.