Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ APS-2, tamaño de partículas de 5 μm
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos para HPLC Thermo Scientific Hypersil APS-2.
448.00€ - 691.63€
Especificaciones
pH 2,5-8
Tamaño de poro 120A
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L8
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tipo de columna Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tipo de columna Precio Cantidad y disponibilidad  
10385443
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30705-254030
5 μm 4 mm 250 mm Análisis de carbohidratos
691.63€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10087214
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30705-154030
5µm 4 mm 150mm Carbohydrate Analysis Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10745973
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30705-252130
5 μm 2,1 mm 250 mm Análisis de carbohidratos: Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11577481
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30605-254030
5 μm 4 mm 250 mm Análisis de carbohidratos: Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11527491
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30710-124630
10 μm 4,6 mm 125 mm Análisis de carbohidratos: Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos para HPLC Thermo Scientific Hypersil APS-2.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de aminoácidos Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM como alternativa.
  • En el modo de fase reversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
  • Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
  • Información para pedidos:
    Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
    Especificaciones
    Especificaciones
    2,5-8
    170 m²/g
    L8
    Spherical, Fully Porous Type A Silica
    Carbohydrate Analysis
    Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
    120A
    60°C
    Hypersil APS- 2
    1,9 %
    No
    Documentos
    Product Certifications
    Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.