Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2.
Marca: Thermo Scientific™ 30703-052130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- En el modo de fase inversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
- Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Información para pedidos:
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
IC | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil Classical | |
2 % | |
No | |
Columna de análisis |
2,1 mm | |
50 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Amina (NH2) | |
Esférica, sílice tipo A completamente porosa | |
Modo mixto | |
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.