Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2.
Marca: Thermo Scientific™ 30705-014001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención. Compatibles con soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa e independientes
- Disponibles en paquetes de 4
Características de la fase sólida del APS-2
- Mayor sensibilidad para azúcares
- Se puede utilizar en tres modos: fase reversa, fase normal, intercambio aniónico débil
Requiere:
Soportes Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomos
Especificaciones
Cartucho protector, pack de 4 | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil Classical | |
2 % | |
No | |
Cartucho protector, pack de 4 |
4 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
APS-2 Amino | |
Modo mixto | |
Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.