Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ SAX
Diseñadas para fases móviles acuosas y de pH bajo, las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX son columnas para intercambio aniónico fuerte de aminos cuaternarios con base de sílice altamente estables.
290.70€ - 780.28€
Especificaciones
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10767883
|
Thermo Scientific™
34105-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
707.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10458384
|
Thermo Scientific™
34105-253030 |
5 μm | 3 mm | 250 mm |
780.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10776893
|
Thermo Scientific™
34105-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
732.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10522065
|
Thermo Scientific™
34105-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
370.89€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10548805
|
Thermo Scientific™
34105-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10649675
|
Thermo Scientific™
34105-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Diseñadas para fases móviles acuosas y de pH bajo, las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX son columnas para intercambio aniónico fuerte de aminos cuaternarios con base de sílice altamente estables.
Las fases estacionarias típicas Hypersil son mundialmente reconocidas como estándar de la industria en HPLC, y proporcionan una herramienta analítica eficaz. Las fases Hypersil se introdujeron en 1976 y están bien establecidas como referencia de muchas técnicas de HPLC en todo el mundo. Thermo Fisher Scientific es el único fabricante de fases unidas y de sílice Hypersil.
- Alta estabilidad para fases móviles acuosas y de pH bajo
- Perfectas para el análisis de pequeñas moléculas orgánicas, incluidos los ácidos nucleicos y orgánicos
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60 °C | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico |
5 μm | |
170 m²/g | |
Amina cuaternaria | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.