Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ UniGuard
Limpie y concentre los analitos objetivo en cuestión de minutos con estos cartuchos SPE de conexión directa, que ofrecen una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho reutilizable.
357.41€ - 393.62€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de HPLC convencional |
---|---|
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida en línea |
Cantidad | 4/paq. |
Código de producto | Marca | Absorbente | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Absorbente | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10259224
|
Thermo Scientific™
60311-201 |
DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep | 2,1 mm |
357.41€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10187554
|
Thermo Scientific™
60311-202 |
DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep | 3,0 mm |
364.42€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10259134
|
Thermo Scientific™
60311-301 |
DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep | 2,1 mm |
364.42€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10783487
|
Thermo Scientific™
60311-302 |
DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep | 3,0 mm |
364.42€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10005984
|
Thermo Scientific™
60311-401 |
DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep | 2,1 mm |
364.42€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10772147
|
Thermo Scientific™
60311-402 |
DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep | 3,0 mm |
364.42€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11584785
|
Thermo Scientific™
60311-501 |
HyperSep Hypercarb | 2,1 mm |
393.62€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10015794
|
Thermo Scientific™
60311-502 |
HyperSep Hypercarb | 3,0 mm |
393.62€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
- Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
- Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
La columna de SPE en línea Thermo Scientific HyperSep UniGuard ofrece una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho de protección reutilizable.
La columna de SPE en línea HyperSep UniGuard se conecta directamente a la válvula de conmutación, al igual que una columna de HPLC. Están disponibles con las siguientes sustancias químicas SPE HyperSep:- HyperSep Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
- HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
- HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
- HyperSep Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
Especificaciones
Sistema de HPLC convencional | |
HyperSep | |
Cartucho de extracción en fase sólida en línea | |
4/paq. |