Learn More
Thermo Scientific™ Pocillos vacíos HyperSep-96
Los pocillos vacíos Thermo Scientific HyperSep-96 son adecuados para utilizarlos con otros productos HyperSep-96, pero no van provistos de material sorbente.
34.87€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Productos y colectores compatibles HyperSep-96 |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10772527
|
Thermo Scientific™
60300-318 |
Pozo de vaciado |
34.87€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los pocillos vacíos Thermo Scientific HyperSep-96 son adecuados para utilizarlos con otros productos HyperSep-96, pero no van provistos de material sorbente.
- Para utilizarlos con los colectores tradicionales se deben utilizar un adaptador, no incluido
Especificaciones
Productos y colectores compatibles HyperSep-96 |