Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de SLE HyperSep™ (pH 7)
Una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de las matrices biológicas.
129.65€ - 199.72€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas |
---|---|
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | Diatomita tratada especial HyperSep |
Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12201148
|
Thermo Scientific™
60109-1000-6-7 |
1 g/6 mL, 30/paq., pH7 |
140.02€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12201088
|
Thermo Scientific™
60109-20000-60-7 |
20 g/60 mL, 10/paq., pH7 |
179.26€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12201128
|
Thermo Scientific™
60109-2000-12-7 |
2 g/12 mL, 20/paq., pH7 |
129.65€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12201188
|
Thermo Scientific™
60109-200-3-7 |
200 mg/3 mL, 50/paq., pH7 |
181.04€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12201108
|
Thermo Scientific™
60109-4000-25-7 |
4 g/25 mL, 15/paq., pH7 |
151.84€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12201208
|
Thermo Scientific™
60109-500-3-7 |
500 mg/3 mL, 50/paq., pH7 |
199.72€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12201168
|
Thermo Scientific™
60109-500-6-7 |
500 mg/6 mL, 30/paq., pH7 |
191.56€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Los cartuchos de SLE HyperSep (pH 7) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.- Protocolo sencillo y fácil de usar
- Eliminación de fosfolípidos
- Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
Especificaciones
Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas | |
HyperSep | |
Diatomita tratada especial HyperSep | |
Cartucho de extracción en fase sólida |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.