Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPE HyperSep™ (pH 9)
Una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de las matrices biológicas.
Marca:  Thermo Scientific™ 60109-500-2-9W
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12200879
  • 236.29€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Las placas de SLE HyperSep (pH 9) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.
  • Protocolo sencillo y fácil de usar
  • Eliminación de fosfolípidos
  • Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
Especificaciones
Especificaciones
Pocillo de 500 mg/2 mL, placa de 96 pocillos pH9
Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas
Diatomita tratada especial HyperSep
2 mL
500 mg
HyperSep
Placa SLE