Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPE HyperSep™ (pH 7)
Una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de las matrices biológicas.
212.58€ - 234.77€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas |
---|---|
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | Diatomita tratada especial HyperSep |
Tipo | Placa SLE |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12200829
|
Thermo Scientific™
60109-300-2-7W |
Pocillo de 300 mg/2 mL, placa de 96 pocillos pH7 |
234.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12200869
|
Thermo Scientific™
60109-500-2-7W |
Pocillo de 500 mg/2 mL, placa de 96 pocillos pH7 |
233.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11899123
|
Thermo Scientific™
60109-200-2-7W |
Pocillo de 200 mg/2 mL, placa de 96 pocillos pH7 |
212.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12200849
|
Thermo Scientific™
60109-400-2-7W |
Pocillo de 400 mg/2 mL, placa de 96 pocillos pH7 |
234.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Las placas de SLE HyperSep (pH 7) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.- Protocolo sencillo y fácil de usar
- Eliminación de fosfolípidos
- Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
Especificaciones
Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas | |
Diatomita tratada especial HyperSep | |
2 mL |
HyperSep | |
Placa SLE |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.