Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE de sílice HyperSep™
Retenga analitos en matrices no polares y separe compuestos de estructura muy similar con estas placas de pocillos y pocillos individuales de SPE con sílice.
Marca: Thermo Scientific™ 60300-482
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de SPE con sílice Thermo Scientific™ HyperSep cuentan con un absorbente polar que se utiliza principalmente para retener analitos en matrices no polares y que puede separar eficazmente compuestos de estructura muy similar. Algunas aplicaciones habituales son:
Extracción de compuestos polares, incluidos aldehídos, aminas, fármacos, pesticidas y herbicidas
Extracción de carotenoides, vitaminas liposolubles, aflatoxinas en matrices alimentarias
Extracción de ácidos grasos y fosfolípidos
El material de sílice de alta calidad utilizado en las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de SPE con sílice HyperSep adsorbe analitos de disolventes no polares como hidrocarburos, éteres y ésteres menos polares. El absorbente también es adecuado para su uso como intercambiador de cationes de resistencia intermedia en medio acuoso.Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Pocillos de SPE individuales; peso del lecho de 25 mg | |
40-60 μm | |
HyperSep Silica |
Extracción de compuestos polares, carotenoides, grasas | |
HyperSep | |
Pocillo individual |