Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ SCX
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de compuestos básicos cargados con estas placas de pocillos y estos pocillos individuales de SPE de intercambiadores catiónicos fuertes.
394.00€ - 454.36€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Extracción de compuestos básicos cargados
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep SCX
Tipo Placa de 96 pocillos
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10724627
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60300-588
Placa de 96 pocillos extraíble de 100 mg/1 mL de SCX, 1/paq.
454.36€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13447006
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60307-253
Placa de 96 pocillos fijos de SCX 50 mg/2 mL, 1/paq.
435.28€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13437006
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60307-252
Placa de 96 pocillos fijos de SCX 25 mg/2 mL, 1/paq.
446.19€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10110883
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60300-587
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de SCX, 1/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10631206
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60300-585
Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de SCX, 1/paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX incluyen un fuerte absorbente de intercambio catiónico para la extracción de compuestos básicos cargados. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la extracción de:
  • Antibióticos
  • Compuestos de drogas
  • Bases orgánicas
  • Aminoácidos
  • Catecolaminas
  • Herbicidas
Las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de intercambio catiónico fuerte HyperSep SCX son ideales para la extracción de una amplia gama de compuestos básicos cargados.
  • El anillo de benceno modificado permite posibles interacciones no polares
  • Valor pKa bajo
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
Extracción de compuestos básicos cargados
HyperSep
Placa de 96 pocillos
De 40 a 60 μm
HyperSep SCX
1 mL