Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE HyperSep™ Retain AX
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX.
Marca: Thermo Scientific™ 60303-408
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con las placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, gran pureza y altamente poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de aminas cuaternarias. El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de THC y sus metabolitos, los pocillo de SPE Hypersep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten un procesamiento rutinario eficaz mediante vacío, presión positiva o centrifugación.- Recuperaciones altas y uniformes
- Ideal para muestras grandes
- Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- pH estable de 0 a 14
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Especificaciones
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 60 mg | |
30-50 μm | |
AX de retenedor HyperSep |
Análisis de THC y sus metabolitos | |
HyperSep | |
Placa de 96 pocillos |