Learn More
Thermo Scientific™ Placas del adaptador del colector de presión HyperSep™
Utilice la placa de adaptador que se ajuste al tamaño de los cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) utilizados con el colector de presión positiva hermo Scientific™ HyperSep™.
279.00€ - 502.13€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía industrial |
---|---|
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Placa de adaptador |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13486916
|
Thermo Scientific™
60104-265 |
Placa de adaptador para cartuchos de 3 mL para colector de PP, pack de 1 |
502.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13496916
|
Thermo Scientific™
60104-266 |
Placa de adaptador para cartuchos de 1 mL para colector de PP, pack de 1 |
502.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13406926
|
Thermo Scientific™
60104-267 |
Placa de adaptador para cartuchos de 10 mL/15 mL para colector de PP, pack de 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13466926
|
Thermo Scientific™
60104-271 |
Placa de adaptador para cartuchos de 6 mL para colector de PP, pack de 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Utilice una placa de adaptador del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™ que coincida con el tamaño de los cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) utilizados. El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE de diversos tamaños: 1, 3, 6 y 10/15 ml.
El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm. Este colector SPE proporciona una forma rápida, sencilla y sólida para preparar varias muestras para el análisis mediante cromatografía.Consulte los productos relacionados si necesita repuestos para cualquiera los accesorios del colector de presión positiva HyperSep.
Especificaciones
Cromatografía industrial | |
HyperSep | |
Placa de adaptador |