Learn More
Thermo Scientific™ Colector de presión positiva HyperSep™
Mejore la productividad de la preparación de las muestras de extracción en fase sólida (SPE). Utilice este colector para procesar simultáneamente hasta 48 muestras.
7525.77€ - 8830.49€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción de fase sólida |
---|---|
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Colector de presión positiva con gradilla de recogida |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13446926
|
Thermo Scientific™
60104-274 |
Colector de presión positiva con gradilla de recogida de 16 mm |
8830.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11517651
|
Thermo Scientific™
60104-236 |
Colector de presión positiva con gradilla de recogida de 13 mm |
7525.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mejore la productividad de la preparación de muestras de extracción en fase sólida (SPE) al procesar simultáneamente hasta 48 muestras. El colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™ puede contener 48 cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) de diferentes tamaños: 1, 3, 6 y 10/15 ml. Las muestras y el disolvente, añadidos a los cartuchos de SPE, se extraen con presión positiva para un caudal uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm. Este colector SPE proporciona una forma rápida, sencilla y sólida para preparar varias muestras para el análisis posterior mediante cromatografía.
El colector de presión positiva HyperSep se puede configurar con:- Placas de adaptador de sujeción de cartuchos de 1, 3, 6, 10/15 mL
- Gradillas de recogida (13 o 16 mm)
- Tubos de recogida (13 o 16 mm)
- Recipiente de residuos perforado previamente
- Filtro de aire en línea
Hay disponible un kit de preinstalación.
Consulte los productos relacionados si necesita repuestos para cualquiera de los accesorios del colector de presión positiva HyperSep.
Especificaciones
Extracción de fase sólida | |
HyperSep | |
Colector de presión positiva con gradilla de recogida |