Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de extracción de SPE a microescala HyperSep™, 1-10µl
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas revolucionarias puntas de micropipetas.
Marca: Thermo Scientific™ 60109-217
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas revolucionarias puntas de micropipetas y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Las puntas de SPE en microescala Thermo Scientific™ HyperSep™ están disponibles en varios parámetros químicos populares para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones. Cuentan con una exclusiva punta de micropipeta que tiene el material para cromatografía directamente conectado a la superficie interior. No se utilizan adhesivos ni polímeros, así que no se produce contaminación de la matriz auxiliar.
Las puntas de extracción de fase sólida HyperSep Microscale son ideales para cuando se trabaja con volúmenes reducidos de muestras. Algunas aplicaciones habituales son:
- Espectrometría de masas
- Desalinización
- Purificación de proteínas
- MALDI
- Electroforesis
- HPCE
- HPLC
- CEC
Las puntas están disponibles en capacidades de 1-10 µl y capacidad de 10-200 µl.
Especificaciones
Dióxido de circón, volumen de 1 a 10 µl | |
Micropipetas | |
Dióxido de circonio HyperSep | |
De 1 a 10 µl |
Extracción en fase sólida microescala | |
HyperSep | |
Punta |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.