Learn More
Thermo Scientific™ Bandeja de seguridad de adaptadores del colector de vacío de bloques de vidrio HyperSep™
Utilice la bandeja de seguridad como parte inferior del colector de vacío de bloques de vidrio para contener los derrames.
Marca: Thermo Scientific™ 60104-260
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Utilice la bandeja de seguridad de adaptadores del colector de vacío de bloques de vidrio Thermo Scientific™ HyperSep™ como parte inferior del colector y para contener los derrames. El colector de vacío de bloques de vidrio HyperSep permite la preparación de muestras de extracción en fase sólida con cartuchos de SPE de 16 o 24 posiciones.
Especificaciones
Bandeja de seguridad del colector, pack de 1 | |
Adaptadores del colector de vacío de bloques de vidrio | |
Manifold Safety Tray |
SPE Sample Preparation | |
HyperSep |