Learn More
Thermo Scientific™ Cartucho HyperSep™ C8
Necesita una alternativa menos retentiva al modelo C18 para compuestos polares y no polares? Estos cartuchos hidrófobos de fase reversa C8 ofrecen un rendimiento excelente.
Marca:  Thermo Scientific™ 60108-706
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10703097
  • 238.28€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 ofrecen una alternativa menos retentiva a C18 para compuestos polares y no polares, y son adecuados para métodos que requieren menos retención que C18. Los cartuchos son ideales para el análisis de:
  • Fármacos y sus metabolitos en muestras biológicas
  • Péptidos en muestras biológicas
Los cartuchos de SPE HyperSep C8 proporcionan excelentes características de rendimiento para analitos moderadamente polares. También ofrecen la posibilidad de mayores interacciones polares que con C18.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
75 mL
10.000 mg
Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartucho de extracción en fase sólida
10/paq.
Lecho de 10 g de peso; columna de 75 mL de volumen
Detección de fármacos, metabolitos y péptidos en muestras biológicas
De 40 a 60 μm
HyperSep C8
75 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.