Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ C18
Obtenga una mejor retención para la mayoría de compuestos no polares y analitos orgánicos en matrices acuosas con estas placas de pocillos y placas individuales hidrófobas de fase reversa C18.
Marca: Thermo Scientific™ 60300-427
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar significativamente la solidez y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y ambientales. Las placas de Termo Scientific™ HyperSep™ C18 presentan una fase unida altamente retentiva de enlace alquílico para compuestos no polares a moderadamente polares. El material hidrófobo de la fase reversa es retentivo para la mayoría de compuestos no polares y retiene la mayoría de los analitos orgánicos de las matrices acuosas.
Cartuchos y placas de SPE HyperSepLos cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 50 mg | |
Extracción de compuestos no polares a moderadamente polares | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
50 mg | |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep C18 | |
1 mL |