Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos y pocillos individuales HyperSep-96 C18
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 C18 incorporan una fase de alquilo enlazado de alta retención para componentes no polares a moderadamente polares.
Marca: Thermo Scientific™ 60300-422
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 C18 incorporan una fase de alquilo enlazado de alta retención para componentes no polares a moderadamente polares.
- Retención para la mayoría de compuestos no polares
- Retienen la mayoría de analitos orgánicos de matrices acuosas
- Retención mejorada de compuestos básicos
- Sin desactivación terminal
Puede elegir entre una selección de placas de 96 pocillos preensamblados o un paquete de 100 pocillos individuales, conforme al método de desarrollo que prefiera.
- Drogas y metabolitos en fluidos corporales
- Péptidos en suero, plasma y fluidos biológicos
- Desalado de muestras biológicas, por ej., péptidos
- Trazas orgánicas en muestras de aguas subterráneas
- Ácidos orgánicos en productos alimenticios y bebidas
Especificaciones
Individual Wells SPE; Cama Peso 25mg | |
40 - 60μm | |
Individual Well |
Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples | |
HyperSep C18 |