Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de cartucho protector HyperREZ™ XP para cartuchos protectores HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm
Para su uso con cartuchos protectores Thermo Scientific™ HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm.
Marca: Thermo Scientific™ 60002-354
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
Elija el soporte de cartucho protector Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP para su uso con los cartuchos protectores HyperREZ XP 3,0 x 5,0 mm.
Especificaciones
3 mm | |
5 mm | |
HyperREZ |
Cartucho protector | |
HyperREZ XP | |
Soporte de cartucho protector |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.